Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1038100 redox indicator
Katalogové číslo 87702.180
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:100 mL
- Sekvence:2440
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
EINECS:238-676-6
Číslo CAS:14634-91-4
Vzorec:C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL číslo:MFCD00036428