Dusičnan stříbrný 4,791 g/l 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution
Catalog # 85698.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifications
About this item
:
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-853-9
CAS Number:7761-88-8
Formula:AgNO₃
MDL Number:MFCD00003414