Uhličitan sodný 1 mol/l (2 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1079301
Katalogové číslo 87928.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:207-838-8
Číslo CAS:497-19-8
Vzorec:Na₂CO₃
MDL číslo:MFCD00003494