0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
thiokyanatan draselný
thiokyanatan draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
thiokyanatan draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
REGEKT201F
:
REAGECON
:
thiokyanatan draselný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok volumetric solution
REGEKT201F
:
REAGECON
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
206-370-1
:
333-20-0
:
KSCN
:
MFCD00011413