Jodid draselný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 1070502
Katalogové číslo 87909.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:231-659-4
:GHS08
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:7681-11-0
Vzorec:Kl
MDL číslo:MFCD00011405