0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy vodivostní
Standard vodivosti 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl)
Katalogové číslo KNICCS-C15K/500
Dodavatel:
KNICK
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Standard vodivosti 15 µS/cm (25°C; 0,0001 mol/l; KCl)
Katalogové číslo KNICCS-C15K/500
Dodavatel:
KNICK
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
500 mL
Popis:
Conductivity standard, low conductivity, 15 µS/cm ready-to-use
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu