ContactUsLinkComponent
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # KNICCS-C1413K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # KNICCS-C1413K/500
Supplier:  KNICK
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    500 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Popis:
    KCl solution
  • Vodivost:
    1,413 µS/cm