ContactUsLinkComponent
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Standard vodivosti 1.413 µS/cm (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Catalog # WTWA300575
Supplier:  WTW
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Popis:
    Conductivity control standard 1413 µS/cm (0,01 mol/l; KCl)