ContactUsLinkComponent
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
  KNICCS-C12880K/500
 :  KNICK
 :  
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
  KNICCS-C12880K/500
 :  KNICK
 :  
  • Bal.:
    500 mL
  • Popis:
    Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
  • Sekvence:
    40
  • Vodivost:
    12880 µS/cm