0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy vodivostní
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
KNICCS-C12880K/500
:
KNICK
:
Standard vodivosti 12.880 µS/cm (25°C; 0,1 mol/l; KCl)
KNICCS-C12880K/500
:
KNICK
:
Bal.:
500 mL
Popis:
Conductivity standard, (0,1 mol/l KCl), ready-to-use
Sekvence:
40
Vodivost:
12880 µS/cm