0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy vodivostní
Standard vodivosti 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Katalogové číslo YSIA065270
Dodavatel:
YSI ENVIRONMENTAL
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Standard vodivosti 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Katalogové číslo YSIA065270
Dodavatel:
YSI ENVIRONMENTAL
Číslo CAS:
Specifikace
Bal.:
1
Referenční teplota:
25 °C
Popis:
Standard vodivosti 1.000 µS/cm (25°C; 0,007 mol/l; KCl)
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu