ContactUsLinkComponent
Standard vodivosti 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
Standard vodivosti 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
Catalog # YSIA065274
Supplier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS Number:  
Standard vodivosti 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)
Catalog # YSIA065274
Supplier:  YSI ENVIRONMENTAL
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    950 mL
  • Referenční teplota:
    25 °C
  • Popis:
    Standard vodivosti 100.000 µS/cm (25°C; 0,85 mol/l; KCl)