Orders LinkContactUsLinkComponent
Label Sheets, Core2Write
Label Sheets, Core2Write
Dodavatel:   VELTEK ASSOCIATES
Label Sheets, Core2Write
Dodavatel:  VELTEK ASSOCIATES
Certifikáty
Label Sheets, Core2Write
Label Sheets, Core2Write
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Constructed using CleanPrint 10, Core2Write labels are extremely durable, smear and smudge proof, chemical resistant, and remain pliable in extreme temperatures.
  • Can be applied to sub-zero surfaces
  • Perforation between labels is available
All labels can be customised or left blank.
Informace pro objednávání: Also available in sheets (sold separately).
Product Family Options
Non-sterile
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Rozměry
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • VELTC2WR2X1SHEET01
    Core2Write label, non-sterile
    Core2Write label, non-sterile
    01
    Bílá
    50,8×25,4 mm
    10 labels/sheet/500 sheets/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 18.000 KS
    1 * 18.000 KS - 119 790,00 Kč
    119 790,00 Kč
    1 * 18.000 KS
       119 790,00 Kč
Sterile
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Rozměry
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • VELTC2WR2X1SHEET02
    Core2Write label, sterile, irradiated
    Core2Write label, sterile, irradiated
    02
    Bílá
    50,8×25,4 mm
    36 labels/sheet/500 sheets/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 18.000 KS
    1 * 18.000 KS - 123 790,00 Kč
    123 790,00 Kč
    1 * 18.000 KS
       123 790,00 Kč
  • VELTC2WR3X1SHEET02
    Core2Write label, sterile, irradiated
    Core2Write label, sterile, irradiated
    03
    Bílá
    76,2×25,4 mm
    18 labels/sheet, 500 sheets/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10.000 KS
    1 * 10.000 KS - 119 790,00 Kč
    119 790,00 Kč
    1 * 10.000 KS
       119 790,00 Kč
  • VELTC2WR4X2SHEET02
    Core2Write label, sterile, irradiated
    Core2Write label, sterile, irradiated
    04
    Bílá
    101,6×50,8 mm
    10 labels/sheet, 500 sheets/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5.000 KS
    1 * 5.000 KS - 119 790,00 Kč
    119 790,00 Kč
    1 * 5.000 KS
       119 790,00 Kč
  • VELTC2WR4X3SHEET02
    Core2Write label, sterile, irradiated
    Core2Write label, sterile, irradiated
    05
    Bílá
    101,6×76,2 mm
    6 labels/sheet, 500 sheets/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3.000 KS
    1 * 3.000 KS - 119 790,00 Kč
    119 790,00 Kč
    1 * 3.000 KS
       119 790,00 Kč