ContactUsLinkComponent
AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
New Product
Certifikáty
AmberChrom™ chloride form 1x8 100-200 mesh
New Product
Výsledky testů specifikací
  • Appearance:
    white to yellow beads
  • Total exchange capacity:
    ≥1.2 eq/l (Cl form)
  • Water retention capacity:
    39 to 45 % (Cl form)
  • Particle size:
    100 to 200 mesh
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together