ContactUsLinkComponent
Ultrasonic Cleaners with Lid, WUC-A
Ultrasonic Cleaners with Lid, WUC-A
Supplier:  witeg Labortechnik
New Product
Certificates
Ultrasonic Cleaners with Lid, WUC-A
Supplier:  witeg Labortechnik
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • WITGDH.WUC.A01H
  • WITGDH.WUC.A10H
  • WITGDH.WUC.A03H
  • Model:
  • WUC-A01H
  • WUC-A10H
  • WUC-A03H
  • Kapacita:
  • 1,2 L
  • 10 L
  • 1,8 L
  • Frekvence:
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • 40 kHz
  • Síla ohřevu:
  • 86 W
  • 258 W
  • 86 W
  • Maximální výkon:
  • 158 W
  • 523 W
  • 161 W
  • Rozsah teplot:
  • Ambient or 65 °C fix
  • Ambient to 85 °C
  • Ambient or 65 °C fix
  • Průměr výpusti:
  • ¹/₂" NPT
  • Nádrž ŠxHxV:
  • 150×135×60 mm
  • 290×240×150 mm
  • 150×135×100 mm