0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy kationické
Standardy - nikl
Nickel, ICP-MS Standard Solution
Nickel, ICP-MS Standard Solution
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Nickel, ICP-MS Standard Solution
ACSDM238.2NP.L1
:
CPACHEM
New Product
:
Koncentrace:
1000 mg/L
Matrice:
2% HNO₃
Bal.:
100 mL
Nástavec:
Nickel
Symbol:
Ni
:
ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001