Cadmium, ICP-MS Standard Solution
ACSDM210.2NP.L1
: CPACHEM
New Product
:
- Koncentrace:1000 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Bal.:100 mL
- Podmínky uskladnění:15...25 °C
- Životnost police:36 Months
- Nástavec:Kadmium
- Symbol:Cd
: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001