ContactUsLinkComponent
Sampling Tube
Sampling Tube
Katalogové číslo DISI4050-0075
Dodavatel:  DISTEK
New Product
Sampling Tube
Katalogové číslo DISI4050-0075
Dodavatel:  DISTEK
New Product
Specifikace
  • Vněj. Ø hadice:
    12,7 mm
  • Popis:
    Sampling pipe, harvest tube, 212 mm depth for 2 and 5 L bioreactors
  • Bal.:
    1
  • Hose barb size:
    Ø 12,7 mm
Specifikace
O tomto produktu
Sampling tube, harvest tube for M18 port.