Nickel Standard Solution, 1 g/L Ni in dil. Nitric Acid for AAS
Catalog # ACSDA038.2NP.L1
Supplier: CPACHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
- Bal.:100 mL
- Popis:Nickel standard solution
- Podmínky uskladnění:Store under normal laboratory conditions.
- Popis rizikové třídy:Corrosive substances
- Č. UN:1760
- signál GHS:Nebezpečí
- Skladovací teplota:15...25 °C
- Fyzická forma:Fluid
- Nástavec:Nickel
- Symbol:Ni
Specifications
About this item
Ordering information: Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.