Cadmium Standard Solution, 1 g/L Cd in dil. Nitric Acid for AAS
Katalogové číslo ACSDA010.2NP.L1
Dodavatel: CPACHEM
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Popis:Cadmium standard solution, 1 g/L Cd in dil. nitric acid for AAS
- Podmínky uskladnění:Store under normal laboratory conditions
- Popis rizikové třídy:Corrosive substances
- Č. UN:1760
- signál GHS:Nebezpečí
- Skladovací teplota:15...25 °C
- Fyzická forma:Fluid
- Nástavec:Kadmium
- Symbol:Cd
Specifikace
O tomto produktu
Ordering information: Shelf life on ship date: 36 months - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.