0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlorid barnatý
Chlorid barnatý 0,1 M ChP
Chlorid barnatý 0,1 M ChP
Chlorid barnatý 0,1 M ChP
REGECPBACL2101
:
REAGECON
New Product
:
Chlorid barnatý 0,1 M ChP
REGECPBACL2101
:
REAGECON
New Product
:
Typ balení:
HDPE bottle GL45
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
GHS07
:
10361-37-2
:
BaCl₂
:
MFCD00003445