Orders LinkContactUsLinkComponent
GateKeeper® GPU 5000 Gas Purifiers
Gas purifier, GateKeeper® GPU 5000, 5000, EX media
Katalogové číslo ENTEGPUS5000FEXR02
Dodavatel:   ENTEGRIS
GateKeeper® GPU 5000 Gas Purifiers
Katalogové číslo ENTEGPUS5000FEXR02
Dodavatel:  ENTEGRIS
GateKeeper® GPU 5000 Gas Purifiers
Gas purifier, GateKeeper® GPU 5000, 5000, EX media
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, Entegris has developed a new generation of purification products that deliver unsurpassed value and performance.
  • Purity control to ppt levels
  • Low pressure drop across the purifier
  • Regenerable
  • Long lifetime
  • Use ambient temperature purification – no heat or power required to operate
  • Insensitive to orientation (horizontal/vertical)
The model 5000 is designed for peak flow rates up to 500 slpm.
 : CE certified to the Pressure Equipment Directive (PED) and manufactured in an ISO® 9001:2000 facility.
Specifikace
  • Popis:
    Gas purifier, GateKeeper® GPU 5000
  • Model:
    5000, EX media
  • Maximální provozní tlak:
    34,8 bar
  • Maximální provozní teplota:
    65 °C
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Filtr:
    0,0015 μm
  • Čištěný plyn:
    H₂, N₂, Ar, He, Ne, Kr, Xe, H₂/N₂, H₂/Noble gases
  • Nominální průtok:
    500 slpm
  • Ø×L:
    102×785 mm
  • Hmotnost:
    10 kg
  • Cat. No.:
    ENTEGPUS5000FEXR02
  • Výstupní filtrace částic:
    0,0015 μm
  • Hodnocení úniku:
    1×10⁻⁹ atm cc/sec
  • Látky:
    EX
  • Maximální průtok:
    500 slpm
  • Minimální provozní tlak:
    1,01 bar
  • Vstup/výstup:
    Male/male