Voda, WFI (water for injection) quality, sterile VAI®
Katalogové číslo VELTVAI-WFI-2G
Dodavatel: VELTEK ASSOCIATES
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:2 Bottle
- Sekvence:3107
- Pk Info:7,6 L (256 oz.)
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:7732-18-5
:
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332
Merck Index:13,10098
Bod varu:100 °C (1013 hPa)
Bod tání:0 °C
Hustota:1 g/cm³ (4 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2