ContactUsLinkComponent
AlphaTec® 88-356 Natural Rubber Latex Gloves, Unlined, Blue
 :  Ansell
New Product
AlphaTec® 88-356 Natural Rubber Latex Gloves, Unlined, Blue
 :  Ansell
New Product
  • Catalog No:
  • ANSE88-356/9
  • ANSE88-356/10
  • ANSE88-356/11
  • ANSE88-356/7
  • ANSE88-356/8
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Latex/bez latexu:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Materiál:
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Přírodní kaučukový latex
  • Provedení:
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Fishscale
  • Typ manžety:
  • Rovný
  • Rovný
  • Rovný
  • Rovný
  • Rovný
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • 0,43 mm
  • Regulované dle FDA:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Norma EN:
  • 374
  • 374
  • 374
  • 374
  • 374
  • Schváleno pro styk s potravinami:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Frequently Bought Together