VWR®, Pesticide reference standard, Pesticides Mix 2, EPA 608
Katalogové číslo 124782C
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:1 mL
- Popis:Pesticides Mix 2, EPA 608
Specifikace
O tomto produktu
Chlordane (0,02 mg/ml) and Toxaphene (0,20 mg/ml) in methanol.