VWR®, Endosulfan mixed isomers neat Certified Reference Material
Catalog # 124122S
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Typ balení:Glass ampoule
- Bal.:10 mg
- Čí. CAS:115-29-7
- Popis:Endosulfan, mixed isomers neat CRM
- Podmínky uskladnění:Ambient (>5 °C)
- Vzorec:C₉H₆Cl₆O₃S
- Molekulární hmotnost:406.93 g/mol
- Popis:Endosulfan, mixed isomers
Specifications
About this item
- Purity (GC/MS) 99.5 %