ContactUsLinkComponent
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP), tablets
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP), tablets
Catalog # CAYM10009147-1
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
4-Nitrofenylfosforečnan dvojsodný hexahydrát (pNPP), tablets
Catalog # CAYM10009147-1
Supplier:  Cayman Chemical
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1
  • Sekvence:
    0001
Specifications
About this item
 :
Melting Pt:300 °C
Storage Temperature:Freezer
EINECS:224-246-5
CAS Number:333338-18-4
 :4264-83-9
Formula:C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
MDL Number:MFCD00066288