Silikagel, Pore size: 60 Å ≥99.99%, spherical 10 µm APS for preparative chromatography
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:63231-67-4
:7631-86-9
Vzorec:SiO₂
MDL číslo:MFCD00011232
EINECS:231-545-4
:GHS08
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together