0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Albert color kit
Albert color kit stain for bacteriology
Albert color kit stain for bacteriology
Albert color kit stain for bacteriology
Catalog # LIOF80294
Supplier:
LIOFILCHEM
New Product
CAS Number:
Expand image
Albert color kit stain for bacteriology
Catalog # LIOF80294
Supplier:
LIOFILCHEM
New Product
CAS Number:
Specifications
Bal.:
1 KIT
Sekvence:
2593
Pk Info:
2×250 ml
Specifications
About this item
Product Details
:
:
1
Product Details