Expanded Tabletop Plasma Cleaner
Expanded tabletop plasma cleaner, Ø×L: 152×165 mm, 457×228×279 mm, 16,7 kg
Katalogové číslo SIALZ561665
Dodavatel: Merck
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Hmotnost:16,7 kg
- Popis:Expanded tabletop plasma cleaner, Ø×L: 152×165 mm
- Š×H×V:457×228×279 mm