0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chlorid amonný
Chlorid amonný 2 mol/l (2 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1005301
Chlorid amonný 2 mol/l (2 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1005301
87769.290
:
VWR Chemicals
:
Chlorid amonný 2 mol/l (2 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1005301
87769.290
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Plastová láhev
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
235-186-4
:
12125-02-9
:
NH₄Cl
:
MFCD00011420