Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal
X-Gal
2440, Glass bottle for solids, 100 mg
Katalogové číslo ROCKXGAL-0100
X-Gal
Katalogové číslo ROCKXGAL-0100
Číslo CAS:  7240-90-6
X-Gal
2440, Glass bottle for solids, 100 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  7240-90-6
Price
5 840,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyma:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • Číslo CAS:7240-90-6
  • Vzorec:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL číslo:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63
  • Bod tání:237…239 °C
  • Teplota pro skladování:Freezer
  • EINECS:230-640-8
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 mg
  • Sekvence:
    2440