ContactUsLinkComponent
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Katalogové číslo DG051
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
Katalogové číslo DG051
Dodavatel:  G-Biosciences
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308
Specifikace
O tomto produktu
 :
Merck Index:13,02052
Bod tání:116 °C
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:75621-03-3
Vzorec:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL číslo:MFCD00081083