(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) zwitterionic detergent, Pierce™
Katalogové číslo PIER28299
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:13,02052
Bod tání:116 °C
Teplota pro skladování:Refrigerator
Číslo CAS:75621-03-3
Vzorec:C₃₂H₅₈N₂O₇S
MDL číslo:MFCD00081083