Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Objectives
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Certifikáty
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Plan achromatic and phase contrast objectives.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Zvětšení
    Pracovní vzdálenost
    Dostupnost
    Price
  • LEIM11506226
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    4×/0,10
    18 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 430,00 Kč
    2 430,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 430,00 Kč
  • LEIM11506228
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    10×/0,25
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 270,00 Kč
    3 270,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 270,00 Kč
  • LEIM11506230
    HI PLAN phase objective PH1
    HI PLAN phase objective PH1
    10×/0,25
    12 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 760,00 Kč
    5 760,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 760,00 Kč
  • LEIM11506238
    HI PLAN achromatic objective
    HI PLAN achromatic objective
    40×/0,65
    0,35 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 940,00 Kč
    8 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 940,00 Kč
  • LEIM11506278
    HI PLAN phase objective PH1
    HI PLAN phase objective PH1
    20×/0,40
    0,92 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 140,00 Kč
    10 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 140,00 Kč