Solid Glass Stopper
Solid glass stopper, clear, 34/35
Katalogové číslo NEUB1641-91-3435
Dodavatel: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Přejít na:
Product Details & Documents
Six sided, solid glass stopper.
- Made from Borosilicate glass 3.3
- Six point handle
Specifikace
- NZ:34/35
- Popis:Solid glass stopper, clear