Orders LinkContactUsLinkComponent
Avantor uvádí vědu do pohybu pro lepší svět | Avantor
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Katalogové číslo SCTV108294
Dodavatel:   S.C.A.T.
Katalogové číslo SCTV108294
Dodavatel:  S.C.A.T.
Grounding cable, type 23, 1,5 m
Přejít na:
Price
1 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Grounding cable for ground connection with MC grounding plug, 90° angled with clamp.
Specifikace
  • Popis:
    Grounding cable, type 23
  • Délka:
    1,5 m