Orders LinkContactUsLinkComponent
Combi Light Guide
Combi light guide adapter, 25 and 35 mm columns
Katalogové číslo LEIM30221015
Dodavatel:   LEICA MICROSYSTEMS
Combi Light Guide
Katalogové číslo LEIM30221015
Dodavatel:  LEICA MICROSYSTEMS
Combi Light Guide
Combi light guide adapter, 25 and 35 mm columns
Přejít na:
Price
1 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Combi light guide adapter, 25 and 35 mm columns