Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip Tray
Drip Tray
Security drip tray for MiniMix®, Nerezová ocel, 0,22 kg, 175×100×20 mm mm
Katalogové číslo INSC016000
Dodavatel:   INTERSCIENCE
Drip Tray
Katalogové číslo INSC016000
Dodavatel:  INTERSCIENCE
Drip Tray
Security drip tray for MiniMix®, Nerezová ocel, 0,22 kg, 175×100×20 mm mm
Přejít na:
Price
3 880,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    0,22 kg
  • Popis:
    Security drip tray for MiniMix®
  • Materiál:
    Nerezová ocel
  • Š×H×V:
    175×100×20 mm mm