0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Systém detekce plynů
Single-Gas Monitor
Single-Gas Monitor
BWTEBWC3R-M30200
:
BW TECHNOLOGIES
New Product
Single-Gas Monitor
BWTEBWC3R-M30200
:
BW TECHNOLOGIES
New Product
Model:
BW Clip RT
Parametry:
CO
Popis:
Single gas detector for Carbon monoxide (CO) 30 - 200 ppm
Environmentally Preferable:
Bal.:
1