Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer Solution, pH 6,8
Katalogové číslo J62202.AE
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 mL
- Čí. CAS:6131-99-3
- Popis:Sodium cacodylate, 0,1 M buffer solution, pH 6,8
- MDL čí.:MFCD00149079
- Skladovací teplota:2...8 °C
- Fyzická forma:Liquid
Specifikace
O tomto produktu
Liquid.
CAS No.: 6131-99-3
Storage Temperature: 2 to 8 ℃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00149079