Orders LinkContactUsLinkComponent
Chairs, Neon 1
Chairs, Neon 1
Lab chair, 450 - 620 mm, Glides, -
  BIMO9560SP023278
 :   bimos
Chairs, Neon 1
  BIMO9560SP023278
 :  bimos
Chairs, Neon 1
Lab chair, 450 - 620 mm, Glides, -
19 550,00 Kč
1 * 1 KS
Neon 1 chair comes with glides.
  • Ergonomic package
  • Seat height adjustment
  • Flex strip
Seat width: 470 mm
Seat depth: 420 to 480 mm
BR height: 570 mm
Ø 5 star base: 700 mm
Weight: 18,0 kg
  • Popis:
    Lab chair
  • Výška:
    450 - 620 mm
  • Základna:
    Glides
  • Opěrný kruh na nohy:
    -
  • Cat. No.:
    BIMO9560SP023278
  • Model:
    Neon 1
  • Zálohovací materiál:
    SuperFabric®
  • Barva sedadla/opěradla:
    Cool grey