Supelco® Organic Reference Standard, 4-(3,6-Dimethyl-3-Heptyl)Phenol-Ring-¹³C₆ Solution
33575-10ML
: Merck
:
- Bal.:10 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:1173020-38-6
- Popis:4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-ring-¹³C₆ solution
- Podmínky uskladnění:–20 °C
- Popis rizikové třídy:H225 - H319 - H336
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD09842832
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,6,3-Nonylphenol-¹³C₆; 363-NP-13C6; 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-¹³C₆ (ring-¹³C₆)
- Vzorec:₁₃C₆C₉H₂₄O
- Molekulární hmotnost:226,31
- Skladovací teplota:−20 °C
- Bod vzplanutí:–17 °C - Information refers to the main component,
- GHS signal: GHS02, GHS07
: P210 - P233 - P240 - P241 - P242 - P305 + P351 + P338