Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Home
Standardy
Standardy kationické
Standardy - lithium
Lithium 6 Internal Standard
Lithium 6 Internal Standard
Lithium 6 Internal Standard
PROOVHGLISC6LI-100
:
LGC Standards PROMOCHEM
New Product
:
Lithium 6 Internal Standard
PROOVHGLISC6LI-100
:
LGC Standards PROMOCHEM
New Product
:
Koncentrace:
100 µg/ml
Matrice:
2% HNO₃
Bal.:
100 mL
signál GHS:
Varování
Skladovací teplota:
RT
Nástavec:
Lithium
Symbol:
Li