Supelco® Organic Reference Standard, Dextran From Leuconostoc Mesenteroides
31424-100MG
: Merck
:
- Bal.:100 mg
- Standard:Analytical standard, for GPC, Mw 410000
- Čí. CAS:9004-54-0
- Popis:Dextran from Leuconostoc mesenteroides
- Sekvence:21
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00130935
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:(C₆H₁₀O₅)ₙ
- Bod vzplanutí:Not applicable