ContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Pullulan Standard
  42598-25MG
 :  Merck
 :  
Supelco® Organic Reference Standard, Pullulan Standard
  42598-25MG
 :  Merck
 :  
  • Bal.:
    25 mg
  • Standard:
    Certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 22000
  • Popis:
    Pullulan Standard
  • Sekvence:
    14
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Podmínky k odeslání:
    STD
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Bod vzplanutí:
    Not applicable