Supelco® Organic Reference Standard, Dextran
: Merck
- Čí. CAS:9004-54-0
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00130935
- M-Clarity quality level:MQ100
- Vzorec:[C₆H₁₀O₅]ₙ
- Bod vzplanutí:Not applicable
Frequently Bought Together