Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 37
91408-10MG
: Merck
:
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:147217-81-0
- Popis:BDE No 37
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H318 - H410
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01940710
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):3,4,4′-TriBDE; 3,4,4′-Tribromodiphenyl ether
- Bod tání:48 - 52 °C
- Molekulární hmotnost:406,90
: P273 - P280 - P305 + P351 + P338 - P391 - P501