Supelco® Organic Reference Standard, Isobutyryl-ʟ-carnitine
Katalogové číslo 91299-10MG
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:10 mg
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:25518-49-4
- Popis:Isobutyryl-ʟ-carnitine
- Podmínky uskladnění:2…8 °C
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD01674829
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt; ʟ-Carnitine isobutyryl ester; iC4-Carnitine
- Molekulární hmotnost:231,29