Salinomycin-KLH conjugate
Supplier: AAT Bioquest
New Product
Certificates
About this item
:
Frequently Bought Together
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Supplier: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Supplier: VWR Collection
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Supplier: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Supplier: Corning
VWR®, Misky Petriho, PS
Supplier: VWR Collection
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Supplier: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Supplier: VWR Collection
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Roztěrky, tvar L, jednorázové
Supplier: VWR Collection
VWR®, Kryoboxy, lepenka, 133×133 mm
Supplier: VWR Collection