Orders LinkContactUsLinkComponent
ROXtra SSL-NHS ester, ReadiCleave™
ROXtra SSL-NHS ester, ReadiCleave™
2070, 1 mg
Katalogové číslo AATB7052
Dodavatel:   AAT Bioquest
ROXtra SSL-NHS ester, ReadiCleave™
Katalogové číslo AATB7052
Dodavatel:  AAT Bioquest
Číslo CAS:  
ROXtra SSL-NHS ester, ReadiCleave™
2070, 1 mg
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
13 200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 mg
Product Details & Documents
ReadiCleave™ ROXtra succinimidyl ester contains a S-S linker that can be cleaved with TCEP or DTT to remove the ROXtra fluorophore from the target molecule.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest’s ReadiCleave™ linkers enable fluorescent tags conjugated to a biological target from which the added fluorescent tag can be removed when needed.
Upozornení: For Research Use Only
  • Molecular Weight:1193.49 g/mol
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    1 mg
  • Sekvence:
    2070
Specifikace